BR475800
BRAND® slide box
25 slides, 76 x 26 mm
Sinónimos:
Microscope slides, Microscopy, Slide box, Staining, Staining Accessories
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polystyrene
Características
Holds 25 x slides 76x26 mm
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 475800
Categorías relacionadas
Descripción general
For slides, size (in, mm) 76 x 26. Numbered slots in base. Lid with index card.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)