BR4600240
BRAND® Dispensette® S Fixed-volume bottle-top dispenser
volume 10 mL, without recirculation valve
About This Item
Productos recomendados
feature
DE-M marking
without recirculation valve
manufacturer/tradename
BRAND 4600240
volume
10 mL
fitting
(GL 28/S28)
GL 32
GL 38
S 40
General description
Features and Benefits
- Extremely easy filling and dispensing
- Simple priming by optimized flow channels
- Rapid and safe volume adjustment with internal scalloped track
Other Notes
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Chemical compatibility chart for all Dispensette® S and Dispensette® S Organic models.