Documentos clave
BR362338
BRAND® BLAUBRAND® ASTM 100 mL centrifuge tube
cylindrical, conical bottom, former standard ASTM D96
Sinónimos:
ASTM, BLAUBRAND®, Centrifuge Tubes, Tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Materiales
borosilicate glass
conical bottom
cylindrical
esterilidad
non-sterile
Características
RCF 700 × g
envase
pack of 2
fabricante / nombre comercial
BRAND 362338
Longitud
167 mm
Descripción general
Withstands RCF up to 700. Design, accuracy, etc. to meet ASTM ("American Society for Testing and Materials") specifications.
Información legal
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)