BR28930
BRAND® Aluminum Pipet box
Holds 315-385 mm pipettes
About This Item
Código UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.13
Productos recomendados
Materiales
aluminum
Características
Holds 315-385 mm pipettes
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 28930
Descripción general
Pipette box of aluminum, inner silicone coating for storage and sterilisation of pipettes with different length.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)