BR155550
BRAND® weighing dish
polystyrene, L × W × H 125 mm × 100 mm × 19 mm, diamond
Sinónimos:
Dishes, Weighing dishes
About This Item
Productos recomendados
material
diamond
polystyrene
packaging
case of 500 ea
manufacturer/tradename
BRAND 155550
L × W × H
125 mm × 100 mm × 19 mm
dish L × W
125 mm × 100 mm
volume
100 mL
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)