BR137632
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, crosshead
crosshead, H × D 9 mm × 20 mm
Sinónimos:
Magnetic Stirring Bars, PTFE
About This Item
Productos recomendados
material
PTFE-coated
crosshead
manufacturer/tradename
BRAND 137632
H × D
9 mm × 20 mm
L
20 mm
diam.
9 mm
General description
Steady spinning position. Excellent stirring action.
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)