BR122528
BRAND® laboratory bottle, graduated with screw cap
capacity 50 mL
Sinónimos:
Bottles, Glass, Laboratory bottle
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass bottle
clear bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
round bottle
Junta
Joints threaded neck (GL32)
esterilidad
non-sterile
Características
autoclavable
graduations
with cap
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 122528
capacidad
50 mL
diám. × Al
46 mm × 91 mm
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)