Key Documents
BMSW3120
Benchmark Compact Anti Static Ionizer
AC/DC input 115 V
Sinónimos:
ionizer, anti static, balance, accuris
About This Item
UNSPSC Code:
41103400
NACRES:
NA.74
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific W3120
General description
Compact Anti Static Ionizer
Application
Removing static from balances
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)