BMSP7700T5M
5 mL Pipette Tips
pack of 100 ea
Sinónimos:
Pipette Tips
About This Item
Productos recomendados
material
colorless
sterility
non-sterile
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific P7700-T5M
maximum volume
5 mL
volume range
0.5 - 5 mL
binding type
non-treated surface
Categorías relacionadas
General description
Bulk pack of loose 5ml Pipette Tips.
Other Notes
Browse all pipette tips
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)