Documentos clave
BMSE4000E
Benchmark SmartBlue Transilluminator
AC/DC input 230 V, EuroPlug
Sinónimos:
SYBR, SmartGlow, blue light, gel imaging, gel casting, transillumination
About This Item
Código UNSPSC:
41106000
NACRES:
NB.13
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific E4000-E
Descripción general
Accuris SmartBlue Transilluminators have been developed for viewing DNA gels stained with new, safe fluorescent dyes. These new dyes, such as SmartGlow, SYBR Green, Gel Green, have an excitation wavelength of 465470nm (visible blue light), and are safer to use than Ethidium Bromide.
Aplicación
Electrophoresis
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)