BMSBR5000STACK
Everlast™ Stacking platform with flat mat with 3.5" clearance
About This Item
Código UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific BR5000-STACK
compatibilidad
BMSB3D5000, BMSB3D5000E, BMSB3D5000EUK
Descripción general
Optional Stacking Platform with Flat Mat workable clearance 3.5 inches and maximum clearance of 4.5 inches.
Información legal
Everlast is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)