BAH195590000
SP Bel-Art® Straight Tubing Connectors
tubing I.D. 0.5-0.5 in. (4.7-12.7 mm)
Sinónimos:
connectors, tubing, tubing coupler
About This Item
Productos recomendados
envase
pack of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art H19559-0000
L × An
3.375 in. (85.7 mm) × 0.8125 in. (20.6 mm)
tuberías D.I.
0.5-0.5 in. (4.7-12.7 mm)
Descripción general
Características y beneficios
- Chemical-resistant polypropylene plastic for use with a wide range of liquids or gases.
- FDA-grade for direct contact with food, drugs, and cosmetics
- Autoclavable
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)