Merck
B82804
Sigma-Aldrich
11-Bromoundecanoic acid
99%
About This Item
Fórmula lineal:
Br(CH2)10COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
265.19
Beilstein:
1767205
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
crystals
bp
173-174 °C/2 mmHg (lit.)
mp
45-48 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)CCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C11H21BrO2/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11(13)14/h1-10H2,(H,13,14)
Clave InChI
IUDGNRWYNOEIKF-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)