B3159
Potassium benzene-1,2-disulfonate
≥97%
Sinónimos:
Benzene-1,2-disulfonic acid dipotassium salt
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥97%
form
powder
mp
≥300 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)c1ccccc1S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H6O6S2.2K/c7-13(8,9)5-3-1-2-4-6(5)14(10,11)12;;/h1-4H,(H,7,8,9)(H,10,11,12);;/q;2*+1/p-2
InChI key
WUERIJJOLNKVMO-UHFFFAOYSA-L
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?