A16203
2-Acetylfluorene
98%
Quality Level
assay
98%
form
powder
mp
128-129 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)c1ccc-2c(Cc3ccccc-23)c1
InChI
1S/C15H12O/c1-10(16)11-6-7-15-13(8-11)9-12-4-2-3-5-14(12)15/h2-8H,9H2,1H3
InChI key
IBASEVZORZFIIH-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?