936413
Fmoc-Val-Cit-OH
≥95%
Sinónimos:
(S)-2-((S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-methylbutanamido)-5-ureidopentanoicacid, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-valyl-N5-(aminocarbonyl)-L-ornithine (ACI), L-Ornithine, N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-valyl-N5-(aminocarbonyl)-, L-Ornithine, N5-(aminocarbonyl)-N2-[N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-valyl]- (ZCI)
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥95%
form
powder or crystals
color
white to beige
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C(OC(N[C@H](C(N[C@@H](CCCNC(N)=O)C(O)=O)=O)C(C)C)=O)C1C=2C(C=3C1=CC=CC3)=CC=CC2
InChI
InChI=1S/C26H32N4O6/c1-15(2)22(23(31)29-21(24(32)33)12-7-13-28-25(27)34)30-26(35)36-14-20-18-10-5-3-8-16(18)17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-11,15,20-22H,7,12-14H2,1-2H3,(H,29,31)(H,30,35)(H,32,33)(H3,27,28,34)/t21-,22-/m0/s1
InChI key
ZJLNQOIFTYLCHC-VXKWHMMOSA-N
Application
Features and Benefits
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)