933511
AFM Disc Gripper
disc diam. 10 mm
Sinónimos:
Disc Grippers for AFM
About This Item
Productos recomendados
disc diam.
10 mm
Categorías relacionadas
General description
Each metal disc pack contains 50 units of metal discs.
Application
AFM Disc Gripper, 10 mm, can be used to pick up Atomic Force Microscope (AFM)/ scanning tunneling microscope (STM) discs easily from a flat surface. Features a protective rubber-coated tip.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)