932930
Tweezer
High Precision, Style 0
Sinónimos:
Gripper, Tweezer
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
NB.35
Descripción general
EMS techware
Aplicación
For the handling of delicate and fragile silicon wafers, scintillation discs, glass slides, coverslips. Made from antimagnetic/anti-acid steel with smooth surface. Tips are PEEK/CF30. Ideal for gently holding wafers.
Tip Width: 12 mm. Depth: 2.0 mm.
Tip Width: 12 mm. Depth: 2.0 mm.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)