930660
Pomalidomide 4′-PEG3-amine hydrochloride
≥95%
Sinónimos:
1H-Isoindole-1,3(2H)-dione hydrochloride, 4-[2-[2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethylamino]-2-(2,6-dioxo-3-piperidyl)isoindoline-1,3-dione hydrochloride, 4-[[2-[2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl]amino]-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl) hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
ligand
pomalidomide
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1NC(C(CC1)N2C(C3=C(C2=O)C(NCCOCCOCCOCCN)=CC=C3)=O)=O
InChI
1S/C21H28N4O7/c22-6-8-30-10-12-32-13-11-31-9-7-23-15-3-1-2-14-18(15)21(29)25(20(14)28)16-4-5-17(26)24-19(16)27/h1-3,16,23H,4-13,22H2,(H,24,26,27)
Clave InChI
ALLUGXFCRRSPMS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Automate your CRBN-PEG based PROTACs with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Otras notas
Destruction of DNA-Binding Proteins by Programmable Oligonucleotide PROTAC (O′PROTAC): Effective Targeting of LEF1 and ERG
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)