929964
7α-Hydroxy-4-cholesten-3-one-23,24,25,26,27-13C5
≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
Sinónimos:
(7R,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-7-hydroxy-10,13-dimethyl-17-((R)-6-(methyl-13C)heptan-2-yl-4,5,6,7-13C4)-1,2,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-3H-cyclopenta[a]phe
About This Item
isotopic purity
≥98 atom % 13C
Quality Level
assay
≥95% (CP)
mass shift
M+5
SMILES string
O=C1CC[C@@]2(C)C(C[C@@H](O)[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@@H](C[13CH2][13CH2][13CH]([13CH3])[13CH3])C)=C1
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)