929840
Poly(ethylene glycol) dimethacrylate
average Mn 3400, contains MEHQ as inhibitor
Sinónimos:
PEG bismethacrylate, PEG hydrogel, PEGDM, PEG dimethacrylate
About This Item
Productos recomendados
Formulario
fine powder
Nivel de calidad
mol peso
average Mn 3400
contiene
MEHQ as inhibitor
color
white to off-white
bp
>200 °C/2 mmHg (lit.)
solubilidad
deionized water: 20 wt. % at 23 °C
Ω-final
methacrylate
α-final
methacrylate
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OCCO.CC(=C)C(O)=O
InChI
1S/C10H14O4/c1-7(2)9(11)13-5-6-14-10(12)8(3)4/h1,3,5-6H2,2,4H3
Clave InChI
STVZJERGLQHEKB-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)