Documentos clave
929409
Sigma-Aldrich
Vitamin E Succinate-(phenyl-5,7-dimethyl-d6)
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C33D6H48O5
Peso molecular:
536.82
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.13
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (CP)
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
cambio de masa
M+6
Envase
This is a bulk stock product. For informaiton on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)