927600
BrBT-alkyne
≥95%
Sinónimos:
2-Bromo-N-(prop-2-yn-1-yl)benzo[d]thiazole-6-carboxamide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
BrC1=NC2=CC=C(C(NCC#C)=O)C=C2S1
InChI
1S/C11H7BrN2OS/c1-2-5-13-10(15)7-3-4-8-9(6-7)16-11(12)14-8/h1,3-4,6H,5H2,(H,13,15)
Clave InChI
MRYSQSUDZPBHGP-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)