Merck
926132
Sigma-Aldrich
(R,R)-Ms-DENEB
Sinónimos:
stereoisomer of Chloro[N-[(1R,2R)-2-[(S)-[2-[[(1,2,3,4,5,6-η)-4-methylphenyl]methoxy]ethyl]amino-κN]-1,2-diphenylethyl]methanesulfonamidato-κN]ruthenium
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H29ClN2O3RuS
Número de CAS:
Peso molecular:
574.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Formulario
powder
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reagent type: ligand
grupo funcional
phosphine
Categorías relacionadas
Aplicación
(R,R)-Ms-DENEB is an oxo-tethered ruthenium complex for use as an efficient asymmetric hydrogenation catalyst.
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Envase
Package under a dry inert gas.
Información legal
Product of Takasago. For research and development purposes only. PCT/JP2011/064490
DENEB is a trademark of Takasago Intl. Corp.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Taichiro Touge et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(38), 14960-14963 (2011-08-30)
Newly developed oxo-tethered Ru amido complexes (R,R)-1 and their HCl adducts (R,R)-2 exhibited excellent catalytic performance for both asymmetric transfer hydrogenation and the hydrogenation of ketonic substrates under neutral conditions without any cocatalysts to give chiral secondary alcohols with high