925446
5-Vinylthianthrenium tetrafluoroborate
≥95%
Sinónimos:
Vinyl-TT
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥95%
form
powder
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
mp
110-112 °C
functional group
thioether
storage temp.
−20°C
SMILES string
[F-][B+3]([F-])([F-])[F-].S1C=2C=CC=CC2[S+](C=C)C=3C=CC=CC13
InChI
1S/C14H11S2.BF4/c1-2-16-13-9-5-3-7-11(13)15-12-8-4-6-10-14(12)16;2-1(3,4)5/h2-10H,1H2;/q+1;-1
InChI key
FXHBWPNFHMRFKM-UHFFFAOYSA-N
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)