922501
TXO-TPA
≥99% (HPLC)
Sinónimos:
2-[4-(Diphenylamino) phenyl]-10, 10-dioxide-9H-thioxanthen-9-one
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥99% (HPLC)
energy gap
0.052 eV, delta EST
loss
0.5% TGA, > 250 °C (weight loss)
solubility
toluene: soluble
fluorescence
λem 625 nm (film)
orbital energy
HOMO -5.4 eV
LUMO -3.5 eV
λ
in toluene
UV absorption
λ: 299 nm±5 nm Amax
λ: 415 nm±5 nm Amax
application
EQE of 9.75 %.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)