918776
PIM-py
Sinónimos:
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-pyridinecarbonitrile-3,3,3′,3′-tetramethyl-1,1′-spirobisin dane-5,5′,6,6′-tetrol co-polymer, Polymers of intrinsic microporosity
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)