918024
Stainless steel dispensing tips
22G, 0.50″, 50/box
Sinónimos:
3d bioprinting consumables, Blunt needle
About This Item
Código UNSPSC:
42182011
NACRES:
NB.51
Productos recomendados
Nivel de calidad
descripción
Stainless steel dispensing tips, 22 gauge, 0.50″, blue, 50/box
Aplicación
Stainless steel dispensing tips are 22 gauge blunt needles.The tips are free of flash, burrs, and contaminants.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)