914789
iPr-NDI
≥95%
Sinónimos:
Isopropyl naphthyridine-diimine
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥95%
form
powder
mp
266-269 °C
SMILES string
N(c4c(cccc4C(C)C)C(C)C)C(=C)c1nc2nc(ccc2cc1)C(=C)Nc3c(cccc3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C36H44N4/c1-21(2)28-13-11-14-29(22(3)4)34(28)37-25(9)32-19-17-27-18-20-33(40-36(27)39-32)26(10)38-35-30(23(5)6)15-12-16-31(35)24(7)8/h11-24,37-38H,9-10H2,1-8H3
InChI key
VLOKSQBHSIFTBM-UHFFFAOYSA-N
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)