913979
Biotin-Thalidomide
≥95%
Sinónimos:
N1-(4-(2-((2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)oxy)acetamido)butyl)-N5-(15-oxo-19-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)-4,7,10-trioxa-14-azanonadecyl)glutaramide, Biotin-conjugated thalidomide, bio-Thal
About This Item
Productos recomendados
ligand
thalidomide
Quality Level
assay
≥95%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C(CC1)N(C2=O)C(C3=C2C=CC=C3OCC(NCCCCNC(CCCC(NCCCOCCOCCOCCCNC(CCCC[C@H]4[C@](NC(N5)=O)([H])[C@]5([H])CS4)=O)=O)=O)=O)=O)NC1=O
Categorías relacionadas
Application
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Legal Information
related product
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)