909432
Fluorinated VHL Spy Molecule 2
≥98%
Sinónimos:
(2S,4R)-N-(4-bromobenzyl)-4-hydroxy-1-(2,2,2-trifluoroacetyl)pyrrolidine-2-carboxamide, VHL reporter ligand
About This Item
ligand
VH032 derivative
Ensayo
≥98%
Formulario
powder
cadena SMILES
O=C([C@@H]1C[C@@H](O)CN1C(C(F)(F)F)=O)NCC2=CC=C(Br)C=C2
Aplicación
The E3 ligase VHL is of growing interest for targeted protein degradation and these spy molecules will facilitate the identification of novel VHL ligands and VHL-based degraders.
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)