901102
PPT
sublimed
Sinónimos:
2,8-Bis(diphenylphosphoryl)dibenzo[b,d]thiophene
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
form
solid
color
white
SMILES string
O=P(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C(C=C3)=CC4=C3SC5=C4C=C(P(C6=CC=CC=C6)(C7=CC=CC=C7)=O)C=C5
InChI
1S/C36H26O2P2S/c37-39(27-13-5-1-6-14-27,28-15-7-2-8-16-28)31-21-23-35-33(25-31)34-26-32(22-24-36(34)41-35)40(38,29-17-9-3-10-18-29)30-19-11-4-12-20-30/h1-26H
InChI key
ZCJJIQHVZCFSGZ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.
En electrónica orgánica se utilizan conductores y semiconductores orgánicos para aplicaciones en energía fotovoltaica orgánica, diodos orgánicos emisores de luz y transistores orgánicos de efecto de campo.
En electrónica orgánica se utilizan conductores y semiconductores orgánicos para aplicaciones en energía fotovoltaica orgánica, diodos orgánicos emisores de luz y transistores orgánicos de efecto de campo.