900711
Carbon nanotube, single-walled
≥98% carbon basis, avg. no. of layers, 1
Sinónimos:
SWCNT
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% carbon basis
<1% (ash)
Formulario
powder or flakes
Características
avg. no. of layers 1
Longitud
300-500 μm , in forest
diám. prom.
3-5 nm
superficie
800-1000 m2/g , by BET
impurezas
500 ppm Fe (max)
color
black
mp
3652-3697 °C (lit.)
densidad
1.7-1.9 g/cm3 at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[C]
InChI
1S/C
Clave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Electrode in power storage devices.
- Additives in structural materials.
- Flexible electronic materials.
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Single-Walled Carbon Nanotubes synthesized by the Super-Growth Method & their properties & applications, including dispersing SGCNTs, SGCNT-polymer composites & SGCNT-metal composites are discussed.