900610
Hydroxyl di-benzophenone (PEG)3 alkyne
Sinónimos:
4-(4-((2-(2-(2-(4-(4-(Prop-2-yn-1-yloxy)benzoyl)phenoxy)ethoxy)ethoxy)ethyl)carbamoyl)benzoyl)benzoic acid, Probe building block
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder or crystals
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Aplicación
Precaución
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.