900552
Graphene
silane modified, avg. no. of layers, 1 ‑ 5
Sinónimos:
Si-G
About This Item
Fórmula lineal:
SiCxHyOz
Código UNSPSC:
12141908
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Nivel de calidad
Formulario
powder
Características
avg. no. of layers 1 ‑ 5
trazas de catión
C: >75%
Si: >2.5%
Categorías relacionadas
Descripción general
- Functionalization agent: KH-550.
- Solubility: Organic solvents.
- Thickness: 1-5 layers.
- Lateral size: 0.5-5 μm.
Aplicación
- Polymer filler to improve thermal, electrical and mechanical properties.
- Rubber filler to improve mechanical and gas barrier properties.
- Super hydrophobic surface.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Oil-absorbent polyurethane sponge coated with KH-570-modified graphene.
Li B, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 132(16), 41821/1-41821/7 (2015)
Effect of functionalization of graphene nanoplatelets on the mechanical response of graphene/epoxy composites.
Moghadam A, et al.
Materials & Design, 66, 142-149 (2015)
Superhydrophobic Functionalized Graphene Aerogels.
Lin Y, et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 3(7), 2200-2203 (2011)
Artículos
Advances in scalable synthesis and processing of two-dimensional materials