87600
N,N,N′,N′-Tetrakis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine
technical
Sinónimos:
2,2′,2″,2″′-(Ethylenedinitrilo)tetraethanol, THEED
About This Item
Productos recomendados
grade
technical
Quality Level
form
liquid
refractive index
n20/D 1.501
bp
~280 °C
density
1.1 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
amine
hydroxyl
SMILES string
OCCN(CCO)CCN(CCO)CCO
InChI
1S/C10H24N2O4/c13-7-3-11(4-8-14)1-2-12(5-9-15)6-10-16/h13-16H,1-10H2
InChI key
BYACHAOCSIPLCM-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
210.2 °F - closed cup
flash_point_c
99 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?