Merck
87580
Sigma-Aldrich
Bromuro de tetraquis(decil)amonio
≥99.0% (AT)
Sinónimos:
TDAB, Bromuro de tetra-decilamonio
About This Item
Fórmula lineal:
[CH3(CH2)9]4N(Br)
Número de CAS:
Peso molecular:
659.01
Beilstein/REAXYS Number:
5842649
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥99.0% (AT)
form
powder
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCC)(CCCCCCCCCC)CCCCCCCCCC
InChI
1S/C40H84N.BrH/c1-5-9-13-17-21-25-29-33-37-41(38-34-30-26-22-18-14-10-6-2,39-35-31-27-23-19-15-11-7-3)40-36-32-28-24-20-16-12-8-4;/h5-40H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
AHNISXOXSNAHBZ-UHFFFAOYSA-M
General description
El bromuro de tetraquis(decil)amonio es un tensioactivo catiónico.
El bromuro de tetraquis(decil)amonio es una sal cuaternaria de amonio/fosfonio utilizada como reactivo de par iónico, y para la modificación de la bentonita.
Application
El bromuro de tetraquis(decil)amonio actúa como agente de transferencia de fase para:
  • Transferir las sales de platino de fase acuosa a orgánica durante la síntesis de nanocristales de platino.
  • Transferir iones de oro de una fase acuosa a una fase orgánica durante la síntesis de nanopartículas de oro.
  • La alquilación de (E)‐piridina aldoximas y (E)‐cetoximas con dihalohidrinas.
Se ha utilizado como reactivo en la síntesis de monómeros iónicos para producir poliuretanos termoplásticos (TPU) blandos.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Preparation of highly uniform Pickering emulsions by mercaptocarboxylated gold nanoparticles.
Yamanaka K
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 436, 18-25 (2013)
Electron tomography and 3D molecular simulations of platinum nanocrystals.
Florea I
Nanoscale, 4(16), 5125-5131 (2012)
O-Alkylation of pyridine aldo-and ketoximes with dihalohydrins under phase-transfer conditions
Kocak A, et al.
Synthetic Communications, 37, 1155-1165 (2007)
Derivatization of saturated long-chain fatty acids with phenacyl bromide in non-ionic micelles
Ilana and Zamir
Journal of Chromatography A, 586, 347-350 (1991)
Ionomers for tunable softening of thermoplastic polyurethane
Zander Z, et al.
Macromolecules, 49, 926-934 (2016)