83062
tert-Butyl 12-hydroxy-4,7,10-trioxadodecanoate
≥97.0% (GC)
Sinónimos:
tert-Butyl 3-[2-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)ethoxy]propionate, tert-Butyl triethylene glycol-O-propionate
About This Item
Productos recomendados
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.446
density
1.052 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ester
ether
hydroxyl
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)CCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C13H26O6/c1-13(2,3)19-12(15)4-6-16-8-10-18-11-9-17-7-5-14/h14H,4-11H2,1-3H3
Inchi Key
KSXVEOLRERRELV-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Intermediate in the synthesis of a spacer for combinatorial chemistry
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Angewandte Chemie (International Edition in English), 113, 379-379 (2001)