803081
17α-Hydroxypregnenolone-20,21-13C2,16,16-d2
≥98 atom %, ≥98% (CP)
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
13C
D
≥98 atom %
Quality Level
assay
≥98% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+4
shipped in
dry ice
SMILES string
OC(C1)CC[C@@]2(C)C1=CCC3C2CC[C@@]4(C)C3CC([2H])([2H])[C@@]4([13C]([13CH3])=O)O
InChI
1S/C21H32O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h4,15-18,23-24H,5-12H2,1-3H3/t15?,16?,17?,18?,19-,20-,21-/m0/s1/i1+1,11D2,13+1
InChI key
JERGUCIJOXJXHF-AQOZABEKSA-N
Categorías relacionadas
Application
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?