802964
1-Chloro-3,5-dimethyladamantane
95%
Sinónimos:
1,3-Dimethyl-5-chloroadamantane, 1-chloro-3,5-dimethyl-Tricyclo[3.3.1.13,7]decane, 5-Chloro-1,3-dimethyladamantane
About This Item
Productos recomendados
description
Flash Point: 215°F
Quality Level
assay
95%
form
liquid
refractive index
n/D 1.4962
density
1.0175 g/mL at 25 °C
SMILES string
C[C@]12CC3C[C@](C)(C1)CC(Cl)(C3)C2
InChI
1S/C12H19Cl/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10/h9H,3-8H2,1-2H3/t9-,10+,11-,12-
InChI key
PXDRFQZLDWZHPX-CDECOKDKSA-N
Application
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
215.6 °F
flash_point_c
102 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)