Merck
798231
Sigma-Aldrich
S-(5′-Adenosyl) -L-methionine-(S-methyl-13C)chloride
≥99 atom % (13C), ≥90% (CP)
Sinónimos:
S-(5’-Adenosyl) -L-methionine-(S-methyl-13C) chloride hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CC14H23ClN6O5S · xHCl
Número de CAS:
Peso molecular:
435.89 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.12
Nivel de calidad
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensayo
≥90% (CP)
Formulario
solid
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC([C@@H](N)CC[S+]([13CH3])C[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O1)=O.[H]Cl.[Cl-]
Clave InChI
MMPIHZNGCSGKLY-SETSOBFISA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)