798096
N-(2-Acetamido-1-13C,15N)-2-aminoethanesulfonic acid
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinónimos:
ACES-1-13C,15N
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
98 atom % 15N
assay
98% (CP)
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+2
SMILES string
[15NH2][13C](CNCCS(O)(=O)=O)=O
InChI
1S/C4H10N2O4S/c5-4(7)3-6-1-2-11(8,9)10/h6H,1-3H2,(H2,5,7)(H,8,9,10)/i4+1,5+1
InChI key
DBXNUXBLKRLWFA-MQIHXRCWSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)