Merck
796999
Sigma-Aldrich
5-Fluoroorotic acid hydrate
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H3FN2O4 · xH2O
Peso molecular:
174.09 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
95%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C1=C(F)C(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C5H3FN2O4.H2O/c6-1-2(4(10)11)7-5(12)8-3(1)9;/h(H,10,11)(H2,7,8,9,12);1H2
InChI key
LODRRYMGPWQCTR-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)