78239
(R)-3-Phenylbutyric acid
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
Sinónimos:
(R)-β-Methylhydrocinnamic acid
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]20/D −57±2°, c = 1% in benzene
índice de refracción
n20/D 1.517
bp
94-95 °C/0.3 mmHg (lit.)
densidad
1.069 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
phenyl
cadena SMILES
C[C@H](CC(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(7-10(11)12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,11,12)/t8-/m1/s1
Clave InChI
ZZEWMYILWXCRHZ-MRVPVSSYSA-N
Categorías relacionadas
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)