78080
L-Phenylalanine tert-butyl ester hydrochloride
≥99.0% (HPLC)
Sinónimos:
(S)-Phenylalanine tert-butyl ester hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99.0% (HPLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]20/D +47.0±1°, c = 2% in ethanol
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](N)Cc1ccccc1
InChI
1S/C13H19NO2.ClH/c1-13(2,3)16-12(15)11(14)9-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8,11H,9,14H2,1-3H3;1H/t11-;/m0./s1
Clave InChI
FDMCEXDXULPJPG-MERQFXBCSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?