Merck
778966
Sigma-Aldrich
(2-Hidroxipropil)-β-ciclodextrina
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Sinónimos:
(2-Hydroxypropyl)-beta-cyclodextrin, Cavasol® W7 HP, HP-β-CD
About This Item
Número de CAS:
Número CE:
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.22
grado
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Nivel de calidad
Formulario
powder
Extensión del etiquetado
molar substitution per 0.60
impurezas
≤1.0% unsubstituted cyclodextrin
≤5.0% polypropylene glycol
residuo de ign.
≤2.5%
pérdida
≤7.0% loss on drying
cadena SMILES
CC(O)COCC1OC2OC3C(COCC(C)O)OC(OC4C(COCC(C)O)OC(OC5C(COCC(C)O)OC(OC6C(COCC(C)O)OC(OC7C(COCC(C)O)OC(OC8C(COCC(C)O)OC(OC1C(OCC(C)O)C2OCC(C)O)C(OCC(C)O)C8OCC(C)O)C(OCC(C)O)C7OCC(C)O)C(OCC(C)O)C6OCC(C)O)C(OCC(C)O)C5OCC(C)O)C(OCC(C)O)C4OCC(C)O)C(OCC(C)O)C3OCC(C)O
InChI
1S/C63H112O42/c1-22(64)8-85-15-29-50-36(71)43(78)57(92-29)100-51-30(16-86-9-23(2)65)94-59(45(80)38(51)73)102-53-32(18-88-11-25(4)67)96-61(47(82)40(53)75)104-55-34(20-90-13-27(6)69)98-63(49(84)42(55)77)105-56-35(21-91-14-28(7)70)97-62(48(83)41(56)76)103-54-33(19-89-12-26(5)68)95-60(46(81)39(54)74)101-52-31(17-87-10-24(3)66)93-58(99-50)44(79)37(52)72/h22-84H,8-21H2,1-7H3/t22?,23?,24?,25?,26?,27?,28?,29-,30-,31?,32?,33?,34?,35?,36?,37-,38?,39-,40+,41+,42+,43?,44+,45?,46+,47+,48+,49+,50+,51+,52-,53-,54-,55-,56-,57+,58-,59+,60-,61-,62-,63-/m1/s1
Clave InChI
ODLHGICHYURWBS-RYJYQAAZSA-N
Descripción general
(2-Hydroxypropyl)- β -cyclodextrin (HP-β-CD), is a macrocyclic oligosaccharide with a hydrophobic inner cavity and a hydrophilic outer surface, that allows it to incorporate hydrophobic drugs into the cavities, thus enhancing water solubility and bioavailability of poorly water-soluble drugs. It also possesses high surface activity and stabilizing performance.
Aplicación
La solubilidad de los fármacos lipófilos aumenta linealmente con la concentración de hidroxipropil-β-ciclodextrina (HBC) en disolución acuosa debido al complejo entre la HBC y el fármaco. Este complejo tipo huésped-anfitrión se forma entre el fármaco y la cavidad no polar de la HBC que tiene como consecuencia una mayor solubilidad. Las disoluciones pueden liofilizarse para producir polvos libremente solubles. No tóxico en conejos ni ratones.
2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin is used as a:
  • Macromolecular additive in the synthesis of single-phasetetragonal zirconium oxides.
  • Precursor in the synthesis of polyrotaxane.
  • Solubilizer and stabilizer in pharmaceutical formulations. HP-β-CD also shows potent anticancer activity.
Información legal
Cavasol is a registered trademark of Wacker Chemie AG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis of 2-hydroxypropyl-$\beta$-cyclodextrin/pluronic-based polyrotaxanes via heterogeneous reaction as potential Niemann-Pick type C therapeutics
Yawo MA,et al.
Biomacromolecules, 14, 4189-4197 (2013)
Hydroxypropyl-$\beta$-cyclodextrin as a versatile additive for the formation of metastable tetragonal zirconia exhibiting high thermal stability
Lei B,et al.
CrystEngComm, 15, 2076-2083 (2013)
2-Hydroxypropyl-?-cyclodextrin acts as a novel anticancer agent.
Yokoo M, et al.
PLoS ONE, 10(11), e0141946-e0141946 (2015)
?Back to the future?: a new look at hydroxypropyl beta-cyclodextrins.
Malanga M, et al.
Journal of Pharmaceutical Sciences, 105(9), 2921-2931 (2016)
Hydroxypropyl-$\beta$-cyclodextrin-based solid dispersed granules: A prospective alternative to conventional solid dispersion
Jung Suk K,et al.
International Journal of Pharmaceutics, 628, 122286-122286 (2022)