Merck
773174
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Tyr(tBu)-OH
97%
Sinónimos:
fmoc-N-me-tyr(tbu)-oh
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29H31NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
473.56
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Quality Level
assay
97%
form
powder or crystals
optical activity
[α]22/D -49.0°, c = 0.5% in DMF
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
186-191 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN([C@@H](Cc1ccc(OC(C)(C)C)cc1)C(O)=O)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C29H31NO5/c1-29(2,3)35-20-15-13-19(14-16-20)17-26(27(31)32)30(4)28(33)34-18-25-23-11-7-5-9-21(23)22-10-6-8-12-24(22)25/h5-16,25-26H,17-18H2,1-4H3,(H,31,32)/t26-/m0/s1
InChI key
WTLSDEYZKFJXFT-SANMLTNESA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)