Merck
772194
Sigma-Aldrich
Phenyl α-D-thiomannopyranoside
97%
Sinónimos:
Phenyl 1-thio-α-D-mannopyranoside
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H16O5S
Número de CAS:
Peso molecular:
272.32
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
optical activity
[α]22/D +254°, c = 0.5% in methanol
mp
126-131 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](SC2=CC=CC=C2)O[C@H](CO)[C@H]1O
InChI
1S/C12H16O5S/c13-6-8-9(14)10(15)11(16)12(17-8)18-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-16H,6H2/t8-,9-,10+,11+,12-/m1/s1
InChI key
OVLYAISOYPJBLU-LDMBFOFVSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)