Key Documents
769827
Resomer® RG 752 S, Poly(D,L-lactide-co-glycolide)
ester terminated, lactide:glycolide 75:25
Sinónimos:
Resomer® RG 752 S, PLGA
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
form
amorphous
feed ratio
lactide:glycolide 75:25
viscosity
0.16-0.24 dL/g
transition temp
Tg 44-50 °C
storage temp.
2-8°C
Categorías relacionadas
Application
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)