Merck
768286
Sigma-Aldrich
Diisononyl phthalate-d4
98 atom % D, 98% (CP), mixture of C9 isomers
Sinónimos:
Deuterated diisononyl phthalate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26D4H38O4
Número de CAS:
Peso molecular:
422.63
UNSPSC Code:
12352116
isotopic purity
98 atom % D
assay
98% (CP)
form
liquid
mass shift
M+4
Categorías relacionadas
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)